1,1,1,2-Tetrafluor-4-iod-2-(trifluormethyl)butan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3,4,4,4-Tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butyl Iodide
PC4945-1G
PC4945-5G
APOSPC4945-1GEA
34.8
CHF
APOSPC4945-1G
APOSPC4945-5G
1,1,1,2-Tetrafluor-4-iod-2-(trifluormethyl)butan 97%
1,1,1,2-Tetrafluoro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)butane
Formel:
C₅H₄F₇I MW: 323,98 g/mol Siedepunkt: 110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042316 CAS-Nummer: 99324-96-6 |