4'-Iod-2'-(trifluormethyl)acetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4944D-1G PC4944D-5G
APOSPC4944D-1GEA 45.3 CHF
APOSPC4944D-1G APOSPC4944D-5G
4'-Iod-2'-(trifluormethyl)acetanilid
4'-Iod-2'-(trifluormethyl)acetanilid
Formel: C₉H₇F₃INO
Melting Pt: 134…136 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052845
CAS-Nummer: 97760-98-0
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable