3-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49375-1G
PC49375-5G
PC49375-10G
APOSPC49375-1GEA
41.8
CHF
APOSPC49375-1G
APOSPC49375-5G
APOSPC49375-10G
3-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
3-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Formel:
C7H4FIO MW: 250,0100 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07782055 CAS-Nummer: 1003709-57-6 |