Methyl-2-fluoro-4-iodonicotinate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 2-fluoro-4-iodonicotinate
PC49357-250MG
PC49357-5G
APOSPC49357-250MGEA
26.2
CHF
APOSPC49357-250MG
APOSPC49357-5G
Methyl-2-fluoro-4-iodonicotinate 97%
Methyl-2-fluoro-4-iodonicotinate
Formel:
C₇H₅FINO₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD04972401 CAS-Nummer: 884494-84-2 |