(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanamine-4-methylbenzenesulphonate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (1R,2S)-2-Fluorocyclopropanamine 4-methylbenzenesulphonate
PC49351-5G
APOSPC49351-5GEA 71.5 CHF
APOSPC49351-5G
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanamine-4-methylbenzenesulphonate 98%
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanamine-4-methylbenzenesulphonate
Formel: C₁₀H₁₄FNO₃S
MW: 247,29 g/mol
Melting Pt: 178…179 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861147
CAS-Nummer: 143062-84-4