1-(3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridinyl)-1H-indol-3-carbaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4935-1G PC4935-500MG
APOSPC4935-1GEA 521 CHF
APOSPC4935-1G APOSPC4935-500MG
1-(3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridinyl)-1H-indol-3-carbaldehyd 97%
1-(3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridinyl)-1H-indol-3-carbaldehyd
Formel: C₁₅H₈ClF₃N₂O
Melting Pt: 132…134 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00664496
CAS-Nummer: 338770-32-4