1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)piperdine-4-carboxamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4934-1G PC4934-500MG PC4934-5G
APOSPC4934-1GEA 639 CHF
APOSPC4934-1G APOSPC4934-500MG APOSPC4934-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)piperdine-4-carboxamide 97%
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)piperdine-4-carboxamide
Formel: C₁₄H₁₇ClF₃N₃O₂
MW: 351,76 g/mol
Melting Pt: 174…176 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00172258
CAS-Nummer: 303150-23-4