3-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49338-10G PC49338-5G PC49338-1G
APOSPC49338-10GEA 488 CHF
APOSPC49338-10G APOSPC49338-5G APOSPC49338-1G
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzylalkohol 97%
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₉H₉F₃O₂
MW: 206,16 g/mol
Melting Pt: 32…35 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09025413
CAS-Nummer: 916420-98-9