3'-(Trifluormethyl)acetophenon 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: m-(Trifluoromethyl)acetophenone, 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC49336-25G PC49336-500G
APOSPC49336-25GEA 0 CHF
APOSPC49336-25G APOSPC49336-500G
3'-(Trifluormethyl)acetophenon 96%
3'-(Trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₇F₃O
Siedepunkt: 198…200 °C
Dichte: 1.235 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000391
CAS-Nummer: 349-76-8