2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC49330-10G
PC49330-5G
PC49330-1G
APOSPC49330-10GEA
393
CHF
APOSPC49330-10G
APOSPC49330-5G
APOSPC49330-1G
2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)benzylbromid 98%
2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)benzylbromid
Formel:
C₉H₈BrF₃O₂ MW: 285,06 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115961 CAS-Nummer: 478484-53-6 UN: 3265 ADR: 8,II |