Methyl-2-fluor-3-nitrobenzoat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 2-fluoro-3-nitrobenzoate
PC49297-1G
PC49297-25G
PC49297-5G
APOSPC49297-1GEA
26.2
CHF
APOSPC49297-1G
APOSPC49297-25G
APOSPC49297-5G
Methyl-2-fluor-3-nitrobenzoat 99%
Methyl-2-fluor-3-nitrobenzoat
Formel:
C₈H₆FNO₄ MW: 199,1400 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10566813 CAS-Nummer: 946126-94-9 |