5-Fluor-o-toluidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Amino-4-fluorotoluene, 5-Fluoro-2-methylaniline
PC49276-100G PC49276-1KG PC49276-500G
APOSPC49276-100GEA 47.1 CHF
APOSPC49276-100G APOSPC49276-1KG APOSPC49276-500G
5-Fluor-o-toluidin 97%
5-Fluor-o-toluidin
Formel: C₇H₈FN
Siedepunkt: 98…100 °C/15mmHg
Melting Pt: 37…40 °C
Flash-Pt: 90 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007764
CAS-Nummer: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III