2,3-Difluor-4-iodbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49271-1G PC49271-5G
APOSPC49271-1GEA 138 CHF
APOSPC49271-1G APOSPC49271-5G
2,3-Difluor-4-iodbenzaldehyd
2,3-Difluoro-4-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₂IO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09835190
CAS-Nummer: 885590-99-8