2-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]-2-(2,6-dichlorphenyl)acetonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4926-1G PC4926-500MG PC4926-5G
APOSPC4926-1GEA 330 CHF
APOSPC4926-1G APOSPC4926-500MG APOSPC4926-5G
2-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]-2-(2,6-dichlorphenyl)acetonitril 97%
2-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]-2-(2,6-dichlorphenyl)acetonitril
Formel: C₁₄H₆Cl₃F₃N₂
Melting Pt: 107…109 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00172210
CAS-Nummer: 338407-06-0