4-Brom-2-(trifluormethoxy)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49239-25G
APOSPC49239-25GEA
194
CHF
APOSPC49239-25G
4-Brom-2-(trifluormethoxy)benzaldehyd 97%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄BrF₃O₂ MW: 269,0200 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12406886 CAS-Nummer: 220996-80-5 |