4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49210-10G PC49210-5G
APOSPC49210-10GEA 0 CHF
APOSPC49210-10G APOSPC49210-5G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₃F₃N₂O
MW: 164,09 g/mol
Melting Pt: 169…171 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192530
CAS-Nummer: 1546-78-7