Methyl-6-fluornicotinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
6-Fluoronicotinic acid methyl ester, Methyl 6-fluoropyridine-3-carboxylate
PC49205-25G
PC49205-5G
APOSPC49205-25GEA
272
CHF
APOSPC49205-25G
APOSPC49205-5G
Methyl-6-fluornicotinat 98%
Methyl-6-fluornicotinat
Formel:
C₇H₆FNO₂ MW: 155.13 g/mol Melting Pt: 48…52 °C Flash-Pt: 98.9 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03095098 CAS-Nummer: 1427-06-1 |