3-(Difluoromethyl)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49198-1G PC49198-5G
APOSPC49198-1GEA 193 CHF
APOSPC49198-1G APOSPC49198-5G
3-(Difluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-(Difluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O
MW: 156.13 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18791599
CAS-Nummer: 945004-44-4