3-(Difluormethyl)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49197-1G PC49197-250MG PC49197-5G
APOSPC49197-1GEA 133 CHF
APOSPC49197-1G APOSPC49197-250MG APOSPC49197-5G
3-(Difluormethyl)benzoesäure
3-(Difluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,129 g/mol
Melting Pt: 127…129 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17480442
CAS-Nummer: 55805-20-4