4-Fluor-3-nitrophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC49179-1G
PC49179-25G
PC49179-5G
APOSPC49179-1GEA
26.2
CHF
APOSPC49179-1G
APOSPC49179-25G
APOSPC49179-5G
4-Fluor-3-nitrophenol 97%
4-Fluor-3-nitrophenol
Formel:
C₆H₄FNO₃ MW: 157.0993 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD04038714 CAS-Nummer: 2105-96-6 |