2-Brom-3-fluor-6-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-3-fluoro-6-picoline
PC49163-1G PC49163-5G
APOSPC49163-1GEA 26.2 CHF
APOSPC49163-1G APOSPC49163-5G
2-Brom-3-fluor-6-methylpyridin
2-Bromo-3-fluoro-6-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrFN
MW: 190.01 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095061
CAS-Nummer: 374633-36-0