3-Brom-5-fluor-2-methoxypyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49160-25G
APOSPC49160-25GEA 97.5 CHF
APOSPC49160-25G
3-Brom-5-fluor-2-methoxypyridin 98%
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₅BrFNO
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04972397
CAS-Nummer: 884494-81-9