2-(Difluoromethyl)-1,4-difluorobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2,5-Difluorobenzal fluoride
PC49149-1G PC49149-25G PC49149-5G
APOSPC49149-1GEA 141 CHF
APOSPC49149-1G APOSPC49149-25G APOSPC49149-5G
2-(Difluoromethyl)-1,4-difluorobenzene 97%
2-(Difluoromethyl)-1,4-difluorobenzene
Formel: C₇H₄F₄
MW: 164,1 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12026289
CAS-Nummer: 195886-79-4