2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC49139-1G PC49139-500MG
APOSPC49139-1GEA 262 CHF
APOSPC49139-1G APOSPC49139-500MG
2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄BrF₂N
Dichte: 1.6573 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 103 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14525493
CAS-Nummer: 1204295-87-3