4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4913-1G
PC4913-500MG
PC4913-5G
APOSPC4913-1GEA
330
CHF
APOSPC4913-1G
APOSPC4913-500MG
APOSPC4913-5G
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoic acid 97%
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoic acid
Formel:
C₁₀H₁₀ClF₃N₂O₂ MW: 282,65 g/mol Melting Pt: 92…95 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00172556 CAS-Nummer: 338770-18-6 |