2-Chloro-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]quinoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4911-1G PC4911-500MG PC4911-5G
APOSPC4911-1GEA 639 CHF
APOSPC4911-1G APOSPC4911-500MG APOSPC4911-5G
2-Chloro-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]quinoline 97%
2-Chloro-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]quinoline
Formel: C₁₆H₉ClF₃N
Melting Pt: 102…105 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00793215
CAS-Nummer: 339013-58-0