p-Tolylsulphur pentafluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Methylphenylsulphur Pentafluoride
PC49104-1G PC49104-5G PC49104-250MG
APOSPC49104-1GEA 340 CHF
APOSPC49104-1G APOSPC49104-5G APOSPC49104-250MG
p-Tolylsulphur pentafluoride
p-Tolylsulphur pentafluoride
Formel: C₇H₇F₅S
MW: 218,19 g/mol
Siedepunkt: 80…81 °C/54mmHg
Dichte: 1.414 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 65 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16817600
CAS-Nummer: 203126-21-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III