1,3-Diisopropylimidazoliumtetrafluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: IiPr.HBF4, 1,3-Diisopropyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
PC49102-5G
APOSPC49102-5GEA 241 CHF
APOSPC49102-5G
1,3-Diisopropylimidazoliumtetrafluoroborat
1,3-Diisopropylimidazoliumtetrafluoroborat
Formel: C₉H₁₇BF₄N₂
MW: 240,0493 g/mol
Melting Pt: 62…79 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08276804
CAS-Nummer: 286014-34-4