5-Brom-3-fluor-2-methoxypyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC49087-25G PC49087-5G
APOSPC49087-25GEA 233 CHF
APOSPC49087-25G APOSPC49087-5G
5-Brom-3-fluor-2-methoxypyridin 97%
5-Brom-3-fluor-2-methoxypyridin
Formel: C₆H₅BrFNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04112553
CAS-Nummer: 124432-70-8