Tri-tert-butylphosphoniumtetrafluoroborat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Tri-t-butylphosphonium tetrafluoroborate
PC49062-100G PC49062-25G PC49062-5G
APOSPC49062-100GEA 117 CHF
APOSPC49062-100G APOSPC49062-25G APOSPC49062-5G
Tri-tert-butylphosphoniumtetrafluoroborat 96%
Tri-tert-butylphosphoniumtetrafluoroborat
Formel: C₁₂H₂₈BF₄P
MW: 290,13 g/mol
Melting Pt: 260…261 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039975
CAS-Nummer: 131274-22-1