2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC49045-10G
PC49045-1G
PC49045-5G
APOSPC49045-10GEA
1320
CHF
APOSPC49045-10G
APOSPC49045-1G
APOSPC49045-5G
2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₄ClF₂N Siedepunkt: 156…164 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD16140199 CAS-Nummer: 71701-99-0 |