1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49038-1G
PC49038-250MG
APOSPC49038-1GEA
97.5
CHF
APOSPC49038-1G
APOSPC49038-250MG
1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-ol 95%
1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-ol
Formel:
C₅H₉F₃O MW: 142,12 g/mol Siedepunkt: 100…102 °C Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00462511 CAS-Nummer: 382-02-5 |