1-Bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49013-1G PC49013-5G
APOSPC49013-1GEA 419 CHF
APOSPC49013-1G APOSPC49013-5G
1-Bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane
1-Bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane
Formel: C₄H₅BrF₂
MW: 170,985 g/mol
Siedepunkt: 108…109 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797749
CAS-Nummer: 77613-65-1
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III