3-Bromo-2,4-difluorobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49011-1G PC49011-250MG PC49011-5G
APOSPC49011-1GEA 1060 CHF
APOSPC49011-1G APOSPC49011-250MG APOSPC49011-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzonitrile
3-Bromo-2,4-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂BrF₂N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09261256
CAS-Nummer: 935534-48-8