Ethyl-4-(2-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4901-10G PC4901-1G PC4901-5G
APOSPC4901-10GEA 960 CHF
APOSPC4901-10G APOSPC4901-1G APOSPC4901-5G
Ethyl-4-(2-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 97%
Ethyl-4-(2-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate
Formel: C₁₅H₁₆FNO₃
MW: 277,3 g/mol
Melting Pt: 150…152 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00664293
CAS-Nummer: 303139-43-7