3-Amino-6-(trifluormethyl)-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-(Trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
PC49001-1G PC49001-250MG
APOSPC49001-1GEA 69.6 CHF
APOSPC49001-1G APOSPC49001-250MG
3-Amino-6-(trifluormethyl)-1H-indazol
3-Amino-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formel: C₈H₆F₃N₃
MW: 201,148 g/mol
Melting Pt: 163…165 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426695
CAS-Nummer: 2250-55-7