Ethyl-2-[(2-fluorobenzoyl)amino]acetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4897-5G
APOSPC4897-5GEA 383 CHF
APOSPC4897-5G
Ethyl-2-[(2-fluorobenzoyl)amino]acetate 97%
Ethyl-2-[(2-fluorobenzoyl)amino]acetate
Formel: C₁₁H₁₂FNO₃
MW: 225,22 g/mol
Melting Pt: 40…42 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00793744
CAS-Nummer: 304657-05-4