4-Fluorphenyloxamidsäureethylester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Ethyl 2-((4-fluorophenyl)amino)-2-oxoacetate, Ethyl 2-(4-fluoroanilino)-2-oxoacetate
PC4896-10G
PC4896-1G
PC4896-5G
APOSPC4896-10GEA
698
CHF
APOSPC4896-10G
APOSPC4896-1G
APOSPC4896-5G
4-Fluorphenyloxamidsäureethylester
4-Fluorphenyloxamidsäureethylester
Formel:
C₁₀H₁₀FNO₃ MW: 211,1897 g/mol Melting Pt: 120…122 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00119045 CAS-Nummer: 69065-91-4 |