α-Brom-2-(difluormethoxy)toluol, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: o-(Difluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-(difluoromethoxy)benzene, 2-(Difluoromethoxy)benzyl bromide
PC48840-100G PC48840-25G PC48840-5G
APOSPC48840-100GEA 383 CHF
APOSPC48840-100G APOSPC48840-25G APOSPC48840-5G
α-Brom-2-(difluormethoxy)toluol, technische Qualität
α-Brom-2-(difluormethoxy)toluol
Formel: C₈H₇BrF₂O
MW: 237.04 g/mol
Siedepunkt: 227
Melting Pt: 13
Dichte: 1.555
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190103
CAS-Nummer: 85684-64-6
UN: 3265
ADR: 8 II