2,5-Difluorbenzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC48832-100G PC48832-250G PC48832-25G
APOSPC48832-100GEA 105 CHF
APOSPC48832-100G APOSPC48832-250G APOSPC48832-25G
2,5-Difluorbenzaldehyd 95%
2,5-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
MW: 142.1 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010327
CAS-Nummer: 2646-90-4
UN: 1989
ADR: 3 III