Ethyl-2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4882-1G
PC4882-500MG
PC4882-5G
APOSPC4882-1GEA
639
CHF
APOSPC4882-1G
APOSPC4882-500MG
APOSPC4882-5G
Ethyl-2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetate 97%
Ethyl-2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetate
Formel:
C₁₄H₁₇ClF₃N₃O₂ MW: 351,76 g/mol Melting Pt: 70…72 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00141695 CAS-Nummer: 338979-08-1 |