7-(Dimethylamino)-4-(trifluormethyl)cumarin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 7-(Dimethylamino)-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-2-one
PC48809-25G PC48809-5G
APOSPC48809-25GEA 343 CHF
APOSPC48809-25G APOSPC48809-5G
7-(Dimethylamino)-4-(trifluormethyl)cumarin 99%
7-(Dimethylamino)-4-(trifluormethyl)cumarin
Formel: C₁₂H₁₀F₃NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041867
CAS-Nummer: 53518-14-2