{[(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy}dimethylamino(morpholin-4-yl)carbenium hexafluorophosphate, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: [[(E)-(1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy-morpholin-4-ylmethylidene]-dimethylazanium hexafluorophosphate
PC48805-100G PC48805-25G
APOSPC48805-100GEA 0 CHF
APOSPC48805-100G APOSPC48805-25G
{[(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy}dimethylamino(morpholin-4-yl)carbenium hexafluorophosphate, technische Qualität
{[(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy}dimethylamino(morpholin-4-yl)carbenium hexafluorophosphate
Formel: C₁₂H₁₉F₆N₄O₄P
MW: 428.272 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD24368564
CAS-Nummer: 1075198-30-9