1-(4-Fluorophenyl)-2-[2-(methylsulphanyl)pyrimidin-4-yl]ethan-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(4-Fluorophenyl)-2-(2-(methylthio)pyrimidin-4-yl)ethanone
PC48790-1G
PC48790-250MG
APOSPC48790-1GEA
330
CHF
APOSPC48790-1G
APOSPC48790-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-2-[2-(methylsulphanyl)pyrimidin-4-yl]ethan-1-one 95%
1-(4-Fluorophenyl)-2-[2-(methylsulphanyl)pyrimidin-4-yl]ethan-1-one
Formel:
C₁₃H₁₁FN₂OS MW: 262,31 g/mol Melting Pt: 88…90 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18157689 CAS-Nummer: 217661-99-9 |