1-Bromo-2-(1,1-difluoroethyl)benzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48786-1G PC48786-25G PC48786-5G
APOSPC48786-1GEA 95.8 CHF
APOSPC48786-1G APOSPC48786-25G APOSPC48786-5G
1-Bromo-2-(1,1-difluoroethyl)benzene 97%
1-Bromo-2-(1,1-difluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₇BrF₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09996896
CAS-Nummer: 444581-46-8