1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(ethoxycarbonylmethyl)-3-thiosemicarbazide
Lieferant: Apollo Scientific
PC4878-1G
PC4878-500MG
APOSPC4878-1GEA
1180
CHF
APOSPC4878-1G
APOSPC4878-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(ethoxycarbonylmethyl)-3-thiosemicarbazide
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(ethoxycarbonylmethyl)-3-thiosemicarbazide
Formel:
C₁₁H₁₂ClF₃N₄O₂S Melting Pt: 196…198 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00975544 CAS-Nummer: 321433-74-3 |