2-Brom-3,4-difluoranilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC48744-25G
APOSPC48744-25GEA 142 CHF
APOSPC48744-25G
2-Brom-3,4-difluoranilin 97%
2-Brom-3,4-difluoranilin
Formel: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,00 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11035924
CAS-Nummer: 1092349-87-5