2'-Desoxy-2'-fluoruridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine, 1-((2R,3R,4R,5R)-3-Fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
PC48732-10G PC48732-25G PC48732-5G
APOSPC48732-10GEA 158 CHF
APOSPC48732-10G APOSPC48732-25G APOSPC48732-5G
2'-Desoxy-2'-fluoruridin 98%
2'-Deoxy-2'-fluorouridine
Formel: C₉H₁₁FN₂O₅
MW: 246,19 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01317293
CAS-Nummer: 784-71-4