4-(4-(Trifluormethyl)phenoxy)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48729-1G PC48729-5G
APOSPC48729-1GEA 227 CHF
APOSPC48729-1G APOSPC48729-5G
4-(4-(Trifluormethyl)phenoxy)anilin
4-(4-(Trifluormethyl)phenoxy)anilin
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO
MW: 253,220 g/mol
Melting Pt: 75…77 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00170930
CAS-Nummer: 57478-19-0