3-Fluor-5-nitrobenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48725-5G
APOSPC48725-5GEA 115 CHF
APOSPC48725-5G
3-Fluor-5-nitrobenzoesäure 97%
3-Fluor-5-nitrobenzoesäure
Formel: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD05864360
CAS-Nummer: 14027-75-9